Tisk…
3'-(Trifluoromethyl)biphenyl-3-carboxylic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC11182-1G PC11182-5G
APOSPC11182-1GEA 7580 CZK
APOSPC11182-1G APOSPC11182-5G
3'-(Trifluoromethyl)biphenyl-3-carboxylic acid 96%
3'-(Trifluoromethyl)biphenyl-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₄H₉F₃O₂
MW: 266.22
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03424603
CAS číslo: 168619-05-4