Tisk…
4'-(Trifluoromethyl)biphenyl-4-carboxylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4'-(Trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
PC11180-1G PC11180-5G
APOSPC11180-1GEA 2150 CZK
APOSPC11180-1G APOSPC11180-5G
4'-(Trifluoromethyl)biphenyl-4-carboxylic acid 98%
4'-(Trifluoromethyl)biphenyl-4-carboxylic acid
Vzorec: C₁₄H₉F₃O₂
MW: 266.22
Bod tání: 321…324 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03424606
CAS číslo: 195457-71-7