Tisk…
2,3-Difluoro-6-methoxybenzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1118-1G PC1118-25G PC1118-5G
APOSPC1118-1GEA 1490 CZK
APOSPC1118-1G APOSPC1118-25G APOSPC1118-5G
2,3-Difluoro-6-methoxybenzoic acid 98%
2,3-Difluoro-6-methoxybenzoic acid
Vzorec: C₈H₆F₂O₃
MW: 188.13
Bod tání: 126…129 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04116018
CAS číslo: 773873-26-0