Tisk…
3'-(Trifluoromethyl)biphenyl-4-carboxaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC11176-1G PC11176-5G
APOSPC11176-1GEA 3740 CZK
APOSPC11176-1G APOSPC11176-5G
3'-(Trifluoromethyl)biphenyl-4-carboxaldehyde
3'-(Trifluoromethyl)biphenyl-4-carboxaldehyde
Vzorec: C₁₄H₉F₃O
MW: 250.22 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03424645
CAS číslo: 100036-64-4