4,5-Difluorosalicylaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Hydroxy-4,5-difluorobenzaldehyde, 4,5-Difluoro-2-hydroxybenzaldehyde
PC1115-1G
PC1115-5G
PC1115-10G
APOSPC1115-1GEA
1450
CZK
APOSPC1115-1G
APOSPC1115-5G
APOSPC1115-10G
4,5-Difluorosalicylaldehyde 98%
4,5-Difluorosalicylaldehyde
Vzorec:
C₇H₄F₂O₂ Bod tání: 66…72 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08458005 CAS číslo: 199287-52-0 |