Tisk…
4'-Fluorobiphenyl-4-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4'-Fluoro-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid, 4-(4-Fluorophenyl)benzoic acid
PC11144-1G PC11144-5G
APOSPC11144-1GEA 3610 CZK
APOSPC11144-1G APOSPC11144-5G
4'-Fluorobiphenyl-4-carboxylic acid 95%
4'-Fluorobiphenyl-4-carboxylic acid
Vzorec: C₁₃H₉FO₂
MW: 216.21
Bod tání: 235…240 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631909
CAS číslo: 5731-10-2