Tisk…
4'-Fluorobiphenyl-3-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC11143-5G
APOSPC11143-5GEA 4040 CZK
APOSPC11143-5G
4'-Fluorobiphenyl-3-carboxylic acid 95%
4'-Fluorobiphenyl-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₃H₉FO₂
MW: 216,21 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00452724
CAS číslo: 10540-39-3