Tisk…
3'-Fluorobiphenyl-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC11139-1G PC11139-250MG
APOSPC11139-1GEA 3640 CZK
APOSPC11139-1G APOSPC11139-250MG
3'-Fluorobiphenyl-2-carboxylic acid
3'-Fluorobiphenyl-2-carboxylic acid
Vzorec: C₁₃H₉FO₂
Bod tání: 96…98 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03426488
CAS číslo: 2094-03-3