Tisk…
4'-Fluorobiphenyl-4-carboxaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(4-Fluorophenyl)benzaldehyde
PC11137-1G PC11137-250MG PC11137-5G
APOSPC11137-1GEA 2700 CZK
APOSPC11137-1G APOSPC11137-250MG APOSPC11137-5G
4'-Fluorobiphenyl-4-carboxaldehyde
4'-Fluorobiphenyl-4-carboxaldehyde
Vzorec: C₁₃H₉FO
MW: 200.212 g/mol
Bod varu: 324 °C
Bod tání: 93…97 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631912
CAS číslo: 60992-98-5