Tisk…
2-(4-Fluorophenyl)benzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4'-Fluorobiphenyl-2-carboxaldehyde, 4'-Fluoro-[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
PC11135-1G PC11135-250MG
APOSPC11135-1GEA 14090 CZK
APOSPC11135-1G APOSPC11135-250MG
2-(4-Fluorophenyl)benzaldehyde
2-(4-Fluorophenyl)benzaldehyde
Vzorec: C₁₃H₉FO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631854
CAS číslo: 192863-46-0