3'-Fluorobiphenyl-4-carbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3'-Fluoro-[1,1'-biphenyl]-4-carbaldehyde
PC11134-1G
PC11134-5G
PC11134-100MG
APOSPC11134-1GEA
3740
CZK
APOSPC11134-1G
APOSPC11134-5G
APOSPC11134-100MG
3'-Fluorobiphenyl-4-carbaldehyde
3'-Fluorobiphenyl-4-carbaldehyde
Vzorec:
C₁₃H₉FO MW: 200.21 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04039225 CAS číslo: 400750-63-2 |