Tisk…
Ammonium trifluoroacetate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1113-100G PC1113-25G
APOSPC1113-100GEA 4100 CZK
APOSPC1113-100G APOSPC1113-25G
Ammonium trifluoroacetate 98%
Ammonium trifluoroacetate
Mass spec standard for HPLC/MS, Org. Mass. Spec., 187, 25, 1990
Vzorec: C₂H₄F₃NO₂
Bod tání: 123…125 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012615
CAS číslo: 3336-58-1
EINECS: 222-072-4