Tisk…
4'-Fluoro-biphenyl-3-ylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Amino-4'-fluorobiphenyl hydrochloride
PC11127-1G PC11127-5G
APOSPC11127-1GEA 6550 CZK
APOSPC11127-1G APOSPC11127-5G
4'-Fluoro-biphenyl-3-ylamine
4'-Fluoro-biphenyl-3-ylamine
Vzorec: C₁₂H₁₀FN
MW: 187.22 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03424674
CAS číslo: 10540-45-1