Diflunisal
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC11123-100G
PC11123-25G
PC11123-5G
APOSPC11123-100GEA
7180
CZK
APOSPC11123-100G
APOSPC11123-25G
APOSPC11123-5G
Diflunisal
Diflunisal
Vzorec:
C₁₃H₈F₂O₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00057834 CAS číslo: 22494-42-4 EINECS: 245-034-9 |