Tisk…

3,5-Difluorosalicylaldehyde 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC1112-1G PC1112-5G PC1112-25G
APOSPC1112-1GEA 1040 CZK
APOSPC1112-1G APOSPC1112-5G APOSPC1112-25G
3,5-Difluorosalicylaldehyde 98%
3,5-Difluorosalicylaldehyde
Vzorec: C₇H₄F₂O₂
Bod tání: 87…91 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04039224
CAS číslo: 63954-77-8

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR