Tisk…
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
PC11116-5G
APOSPC11116-5GEA 2980 CZK
APOSPC11116-5G
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₈H₈BF₃O₃
MW: 219,95 g/mol
Bod tání: 144…148 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04039222
CAS číslo: 240139-82-6