Tisk…
4-Fluoro-1-naphthaleneboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC11115-1G PC11115-250MG PC11115-5G
APOSPC11115-1GEA 2110 CZK
APOSPC11115-1G APOSPC11115-250MG APOSPC11115-5G
4-Fluoro-1-naphthaleneboronic acid
4-Fluoro-1-naphthaleneboronic acid
Vzorec: C₁₀H₇BBrFO₂
Bod tání: 240…242 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04039221
CAS číslo: 182344-25-8