Tisk…
3-Fluoro-4-methylphenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Fluoro-4-methylbenzeneboronic acid
PC11114-1G PC11114-25G PC11114-5G
APOSPC11114-1GEA 417 CZK
APOSPC11114-1G APOSPC11114-25G APOSPC11114-5G
3-Fluoro-4-methylphenylboronic acid
3-Fluoro-4-methylphenylboronic acid
Vzorec: C₇H₈BFO₂
Bod tání: 234…237 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02683115
CAS číslo: 168267-99-0