Tisk…
5-Fluoro-2-methoxyphenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC11113-100G PC11113-25G PC11113-5G
APOSPC11113-100GEA 4300 CZK
APOSPC11113-100G APOSPC11113-25G APOSPC11113-5G
5-Fluoro-2-methoxyphenylboronic acid
5-Fluoro-2-methoxyphenylboronic acid
Vzorec: C₇H₈BFO₃
Bod tání: 152…158 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01863526
CAS číslo: 179897-94-0