Tisk…
4-Fluoro-2-methoxyphenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Fluoro-2-methoxybenzeneboronic acid
PC11112-25G
APOSPC11112-25GEA 4400 CZK
APOSPC11112-25G
4-Fluoro-2-methoxyphenylboronic acid 98%
4-Fluoro-2-methoxyphenylboronic acid
Vzorec: C₇H₈BFO₃
MW: 169,95 g/mol
Bod tání: 131…136 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03788423
CAS číslo: 179899-07-1