Tisk…
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Dihydroxy(4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)borane, 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, (4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)metaboric acid
PC11111-25G PC11111-5G PC11111-1G
APOSPC11111-25GEA 7610 CZK
APOSPC11111-25G APOSPC11111-5G APOSPC11111-1G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 95%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₇H₅BClF₃O₂
MW: 224.37
Bod tání: 233…236 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094999
CAS číslo: 176976-42-4