4-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-(Trifluoromethyl)benzeneboronic acid, (4-(Trifluoromethyl)phenyl)metaboric acid, Dihydroxy(4-(trifluoromethyl)phenyl)borane, (4-(Trifluoromethyl)phenyl)boronic acid
PC1111-100G
PC1111-25G
PC1111-5G
APOSPC1111-100GEA
3110
CZK
APOSPC1111-100G
APOSPC1111-25G
APOSPC1111-5G
4-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
4-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid
Vzorec:
C₇H₆BF₃O₂ MW: 189.93 Bod tání: 235…238 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00151855 CAS číslo: 128796-39-4 |