Tisk…
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC11109-25G PC11109-5G
APOSPC11109-25GEA 5560 CZK
APOSPC11109-25G APOSPC11109-5G
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₄BrF₃O
MW: 253,0200 g/mol
Bod varu: 229 °C
Bod vzplanutí: 92 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09835101
CAS číslo: 85118-24-7