2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzonitile
PC11108-5G
PC11108-25G
PC11108-100G
APOSPC11108-5GEA
662
CZK
APOSPC11108-5G
APOSPC11108-25G
APOSPC11108-100G
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec:
C₈H₃BrF₃N MW: 250.0200 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06659467 CAS číslo: 35764-15-9 |