Tisk…
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid, 2-Bromo-4-(trifluoromethl)benzoic acid
PC11107-5G
APOSPC11107-5GEA 1820 CZK
APOSPC11107-5G
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 97+%
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₄BrF₃O₂
MW: 269,02 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07368837
CAS číslo: 328-89-2
EINECS: 206-339-2