Tisk…
1H,1H-Heptafluoro-n-butyl methacrylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC11102-10G PC11102-25G
APOSPC11102-10GEA 3340 CZK
APOSPC11102-10G APOSPC11102-25G
1H,1H-Heptafluoro-n-butyl methacrylate 97%
1H,1H-Heptafluoro-n-butyl methacrylate
Vzorec: C₈H₇F₇O₂
Bod varu: 134…136 °C
Hustota: 1,345 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 36 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00039251
CAS číslo: 13695-31-3
EINECS: 237-217-7
UN: 3272
ADR: 3,III