Tisk…
4-Fluoro-2-methoxybenzonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1109-25G PC1109-5G
APOSPC1109-25GEA 6020 CZK
APOSPC1109-25G APOSPC1109-5G
4-Fluoro-2-methoxybenzonitrile 97%
4-Fluoro-2-methoxybenzonitrile
Vzorec: C₈H₆FNO
MW: 151,14 g/mol
Bod tání: 75…77 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04116335
CAS číslo: 191014-55-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III