Tisk…
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1105-1G PC1105-5G
APOSPC1105-1GEA 622 CZK
APOSPC1105-1G APOSPC1105-5G
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 98%
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₄BrF₃O₂
MW: 269.0200 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08458004
CAS číslo: 85366-66-1