Tisk…
Ammonium hexafluorophosphate 99,5%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC1102G-100G PC1102G-25G PC1102G-500G
APOSPC1102G-100GEA 1620 CZK
APOSPC1102G-100G APOSPC1102G-25G APOSPC1102G-500G
Ammonium hexafluorophosphate 99,5%
Ammonium hexafluorophosphate
  • Water solubility, 60.4 g/100 g @250C
Vzorec: H₄F₆NP
MW: 163 g/mol
Bod tání: 198 °C (rozkl.)
Hustota: 2,18 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064642
CAS číslo: 16941-11-0
EINECS: 241-009-1
UN: 3260
ADR: 8,II