Tisk…
Ammonium hexafluorogermanate(IV) 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Ammonium hexafluorogermanate
PC1102-25G PC1102-5G
APOSPC1102-25GEA 8100 CZK
APOSPC1102-25G APOSPC1102-5G
Ammonium hexafluorogermanate(IV) 99%
Ammonium hexafluorogermanate(IV)
Vzorec: H₈F₆GeN₂
MW: 222.68
Bod tání: 380 °C
Hustota: 2.564
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010880
CAS číslo: 16962-47-3
UN: 3288
ADR: 6.1 III