Tisk…
2-Amino-3,6-difluorobenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
PC110110-1G PC110110-5G
APOSPC110110-1GEA 5230 CZK
APOSPC110110-1G APOSPC110110-5G
2-Amino-3,6-difluorobenzonitrile
2-Amino-3,6-difluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₄F₂N₂
MW: 154,12 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13178244
CAS číslo: 190011-81-5