Tisk…
Triammonium hexafluoroaluminate 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Ammonium hexafluoroaluminate
PC1101-100G PC1101-500G
APOSPC1101-100GEA 7480 CZK
APOSPC1101-100G APOSPC1101-500G
Triammonium hexafluoroaluminate 99%
Triammonium hexafluoroaluminate
Vzorec: H₁₂AlF₆N₃
MW: 195.09
Bod varu: 239.5 °C
Bod tání: 126.1 °C
Hustota: 1.78 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00042144
CAS číslo: 7784-19-2
EINECS: 232-052-7
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,00555