Tisk…
2-Amino-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Amino-5-trifluoromethyl-1,3,4-thiadiazole
PC1100J-1G PC1100J-25G PC1100J-5G
APOSPC1100J-1GEA 622 CZK
APOSPC1100J-1G APOSPC1100J-25G APOSPC1100J-5G
2-Amino-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazole 98%
2-Amino-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazole
Vzorec: C₃H₂F₃N₃S
MW: 169,13 g/mol
Bod tání: 225…227 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003109
CAS číslo: 10444-89-0
EINECS: 233-930-2