Tisk…
3-Amino-4-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1100I-1G PC1100I-5G PC1100I-10G
APOSPC1100I-1GEA 1660 CZK
APOSPC1100I-1G APOSPC1100I-5G APOSPC1100I-10G
3-Amino-4-(trifluoromethyl)pyridine 97%
3-Amino-4-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₅F₃N₂
Bod varu: 63 °C/1,5mmHg
Bod tání: 55…56 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00173960
CAS číslo: 175204-80-5