Tisk…
2-(1-Piperidinyl)-5-(trifluoromethyl)aniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(Piperidin-1-yl)-5-(trifluoromethyl)aniline
PC1100E-1G PC1100E-5G
APOSPC1100E-1GEA 827 CZK
APOSPC1100E-1G APOSPC1100E-5G
2-(1-Piperidinyl)-5-(trifluoromethyl)aniline 97%
2-(1-Piperidinyl)-5-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₁₂H₁₅F₃N₂
Bod tání: 41…43 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042161
CAS číslo: 1496-40-8