Tisk…
3-Amino-4-(4-morpholino)benzotrifluoride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1100D-1G PC1100D-250MG
APOSPC1100D-1GEA 787 CZK
APOSPC1100D-1G APOSPC1100D-250MG
3-Amino-4-(4-morpholino)benzotrifluoride 97%
3-Amino-4-(4-morpholino)benzotrifluoride
Vzorec: C₁₁H₁₃F₃N₂O
Bod tání: 127…128 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042160
CAS číslo: 784-57-6