Tisk…
7-Amino-4-(trifluoromethyl)coumarin 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 7-Amino-4-(trifluoromethyl)coumarin, 7-Amino-4-trifluoromethylcoumarin, 7-Amino-4-(trifluoromethyl)-2H-chromen-2-one, Coumarin 151
PC1100CF-10G PC1100CF-1G PC1100CF-5G
APOSPC1100CF-10GEA 4040 CZK
APOSPC1100CF-10G APOSPC1100CF-1G APOSPC1100CF-5G
7-Amino-4-(trifluoromethyl)coumarin 99%
7-Amino-4-(trifluoromethyl)coumarin
Useful intermediate for the synthesis of substrates used in fluorometric assay of proteolytic enzymes; Anal. Biochem.,70,258 (1976)
Vzorec: C₁₀H₆F₃NO₂
Bod tání: 221…223 °C
Hustota: 1,59 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006858
CAS číslo: 53518-15-3
EINECS: 258-599-1