Tisk…
5-Amino-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1100CD-100G PC1100CD-25G PC1100CD-5G
APOSPC1100CD-100GEA 14320 CZK
APOSPC1100CD-100G APOSPC1100CD-25G APOSPC1100CD-5G
5-Amino-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid 97%
5-Amino-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid
Vzorec: C₈H₆F₃NO₂
MW: 205.14
Bod tání: 141…146 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236641
CAS číslo: 328-68-7