Tisk…
2-Amino-6-(trifluoromethoxy)benzothiazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 6-(Trifluoromethoxy)benzo[d]thiazol-2-amine, Riluzole
PC1100C-1G
APOSPC1100C-1GEA 622 CZK
APOSPC1100C-1G
2-Amino-6-(trifluoromethoxy)benzothiazole 97%
2-Amino-6-(trifluoromethoxy)benzothiazole
Vzorec: C₈H₅F₃N₂OS
MW: 234,20 g/mol
Bod tání: 114…118 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00210213
CAS číslo: 1744-22-5
EINECS: 605-724-6
UN: 2811
ADR: 6.1,II