Tisk…
4-Amino-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1100BD-1G PC1100BD-25G PC1100BD-5G
APOSPC1100BD-1GEA 622 CZK
APOSPC1100BD-1G APOSPC1100BD-25G APOSPC1100BD-5G
4-Amino-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
4-Amino-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Vzorec: C₈H₆F₃NO₃
Bod tání: 168…169 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00205143
CAS číslo: 175278-22-5