(±)-3-Amino-4,4,4-trifluorobutyric acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC1100B-1G
PC1100B-5G
APOSPC1100B-1GEA
1740
CZK
APOSPC1100B-1G
APOSPC1100B-5G
(±)-3-Amino-4,4,4-trifluorobutyric acid 97%
(±)-3-Amino-4,4,4-trifluorobutyric acid
Vzorec:
C₄H₆F₃NO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00041413 CAS číslo: 584-20-3 |