Tisk…
2-Amino-4,4,4-trifluorobutyric acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (±)-2-Amino-4,4,4-trifluorobutyric acid, 2-Amino-4,4,4-trifluorobutanoic acid
PC1100A-1G PC1100A-250MG PC1100A-5G
APOSPC1100A-1GEA 8900 CZK
APOSPC1100A-1G APOSPC1100A-250MG APOSPC1100A-5G
2-Amino-4,4,4-trifluorobutyric acid 97%
2-Amino-4,4,4-trifluorobutyric acid
Vzorec: C₄H₆F₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041417
CAS číslo: 15959-93-0