Tisk…
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1100-1G PC1100-5G
APOSPC1100-1GEA 6620 CZK
APOSPC1100-1G APOSPC1100-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 97%
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Vzorec: C₉H₆F₄O₃
MW: 238.14 g/mol
Bod tání: 54…56 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115892
CAS číslo: 886497-98-9