Tisk…
3-Amino-2,4,5-trifluorobenzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1099G-25G PC1099G-5G
APOSPC1099G-25GEA 13530 CZK
APOSPC1099G-25G APOSPC1099G-5G
3-Amino-2,4,5-trifluorobenzoic acid 97%
3-Amino-2,4,5-trifluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄F₃NO₂
Bod tání: 133…136 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00077453
CAS číslo: 119385-80-7