Tisk…
4-Amino-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Amino-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic Acid
PC1098-1G PC1098-25G PC1098-5G
APOSPC1098-1GEA 2490 CZK
APOSPC1098-1G APOSPC1098-25G APOSPC1098-5G
4-Amino-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid 99%
4-Amino-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₃F₄NO₂
MW: 209,1 g/mol
Bod tání: 181…187 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00007647
CAS číslo: 944-43-4
EINECS: 213-409-6