Tisk…
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1097-5G PC1097-10G PC1097-1G
APOSPC1097-5GEA 2570 CZK
APOSPC1097-5G APOSPC1097-10G APOSPC1097-1G
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile 97%
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Vzorec: C₈H₃F₄NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115894
CAS číslo: 886498-08-4
UN: 3276
ADR: 6.1,III