4-[(Trifluoromethyl)thio]aniline 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC1095K-10G
PC1095K-100G
PC1095K-25G
APOSPC1095K-10GEA
622
CZK
APOSPC1095K-10G
APOSPC1095K-100G
APOSPC1095K-25G
4-[(Trifluoromethyl)thio]aniline 96%
4-[(Trifluoromethyl)thio]aniline
Vzorec:
C₇H₆F₃NS Bod varu: 102…103 °C/8mmHg Hustota: 1,351 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 106 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00040926 CAS číslo: 372-16-7 EINECS: 206-744-4 |