2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC1095-1G
PC1095-5G
APOSPC1095-1GEA
6620
CZK
APOSPC1095-1G
APOSPC1095-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Vzorec:
C₈H₅BrF₄O MW: 273,02 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04115890 CAS číslo: 86256-24-8 UN: 3265 ADR: 8,II |