Tisk…
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)aniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1094-100G PC1094-25G
APOSPC1094-100GEA 744 CZK
APOSPC1094-100G APOSPC1094-25G
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)aniline 98%
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₇H₅F₃N₂O₂
Bod tání: 125…129 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014717
CAS číslo: 393-11-3
EINECS: 206-884-6