Tisk…
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
PC1093-5G
APOSPC1093-5GEA 12900 CZK
APOSPC1093-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₆F₄O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115889
CAS číslo: 344411-08-1